Learn More
Fisherbrand™ Cubreobjetos circulares de vidrio
Los cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
4.90€ - 25.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubreobjetos |
---|---|
Forma | Circulares |
Material | Vidrio sodocálcico |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12313138
|
Fisherbrand™
|
16 mm | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
24.65€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12323148
|
Fisherbrand™
|
16 mm | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
13.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12333138
|
Fisherbrand™
|
22 mm | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
8.65€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12323138
|
Fisherbrand™
|
19 mm | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
25.20€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11507323
|
Fisherbrand™
|
22 mm | #1,5 (de 0,16 a 0,19 mm) |
4.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Estos cubreobjetos circulares de vidrio están disponibles en dos grosores y en varios diámetros. Envasados en cajas de plástico para evitar roturas.
- Fabricado con vidrio sodocálcico de color transparente
- Con corte, grosor y precisión dimensional uniformes
- Sin burbujas ni desperfectos
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Circulares | |
Vidrio sodocálcico |