Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frasco para lavado de gases de vidrio de borosilicato con disco de filtro
Proporcionan un método barato pero efectivo para el lavado y secado de gases. Los frascos de lavado de gas según Drechsel con disco de filtro Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
70.23€ - 165.36€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo | Frasco para lavado de gases con disco de filtro |
Incluye | Disco de filtro |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |
Certificaciones/conformidad | DIN 12596 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11896194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510137 |
100 ml | 1 |
84.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11846084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510170 |
1000 ml | 1 |
70.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10211711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510049 |
250 mL | 0 |
99.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11866164
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510158 |
500 ml | 1 |
165.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11846104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510149 |
250 ml | 1 |
83.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Conformidad con DIN 12596, junto con cabezal
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Disco de filtro | |
DIN 12596 |
Frasco para lavado de gases con disco de filtro | |
NS 29/32 | |
Paquete de 1 |