Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frasco para lavado de gases de vidrio de borosilicato con disco de filtro
Proporcionan un método barato pero efectivo para el lavado y secado de gases. Los frascos de lavado de gas según Drechsel con disco de filtro Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05510170
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Conformidad con DIN 12596, junto con cabezal
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
1000 ml | |
Frasco para lavado de gases con disco de filtro | |
1 | |
DIN 12596 |
Vidrio de borosilicato | |
Disco de filtro | |
NS 29/32 | |
Paquete de 1 |