Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Gravity chromatography column manufactured from medium wall tubing with 821000 PTFE stopcock
440.00€ - 1035.00€
Especificaciones
Tipo | Columna para cromatografía |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de intercambio de iones |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo USP | Tipo I |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11827433
|
Kimble Chase™
420540-0650 |
64 mm | 500 mm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11837433
|
Kimble Chase™
420540-0660 |
64 mm | 600 mm |
805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11847433
|
Kimble Chase™
420540-0750 |
75 mm | 500 mm |
885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11857433
|
Kimble Chase™
420540-0760 |
75 mm | 600 mm |
1035.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11857423
|
Kimble Chase™
420540-0430 |
38 mm | 300 mm |
440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13416349
|
Kimble Chase™
420540-0450 |
38 mm | 500 mm |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11807433
|
Kimble Chase™
420540-0530 |
50 mm | 300 mm |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11817433
|
Kimble Chase™
420540-0630 |
64 mm | 300 mm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 40-60 micron porosity glass frit at the lower end to act as a support for column packing material
Especificaciones
Columna para cromatografía | |
1 unidad | |
Vidrio de borosilicato |
Cromatografía de intercambio de iones | |
Tipo I | |
Con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE |