Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Gravity chromatography column manufactured from medium wall tubing with 821000 PTFE stopcock
Marca:  Kimble Chase™ 420540-0450
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13416349
  • 480.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • con fritado de vidrio con una porosidad de 40-60 micrómetros en el extremo inferior que actúa como soporte para el material de empaquetado de la columna
Especificaciones
Especificaciones
38 mm
Columna para cromatografía
Tipo I
500 mm
Con disco fritado y tapón con llave de paso de PTFE
Cromatografía de intercambio de iones
1 unidad
567 ml
Vidrio de borosilicato