Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo reposicionables imprimibles BMP™ serie 50
Diseñadas para su uso con diversas impresoras de etiquetas de serie 50 BMP™. Las etiquetas de tela de vinilo reposicionables de la serie 50 Brady™ BMP™ ofrecen un adhesivo reposicionable y están destinadas para su uso en el marcado de cables, la identificación de componentes o equipos, códigos de barras y otras aplicaciones de identificación generales.
42.00€ - 68.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS, UL |
---|---|
Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
Color | Negra, Blanca |
Acabado | Semisatinado |
Formato | Cartucho |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12774039
|
Brady™
143339 |
Impresora BMP™51 y BMP™53 | 1 x 1,25 pulg | 160 etiquetas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12744059
|
Brady™
143334 |
Impresoras BMP™41, BMP™51 y BMP™53 | 0,5 x 1 pulg | 180 etiquetas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12744039
|
Brady™
143332 |
Impresoras BMP™41, BMP™51 y BMP™53 | 0,75 x 0,5 pulg | 220 etiquetas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15133349
|
Brady™
131591 |
Impresora BMP™51 y BMP™53 | 1 x 1,9 pulg | 100 etiquetas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12846915
|
Brady™
143330 |
Impresoras BMP™41, BMP™51 y BMP™53 | 59,94 mm x 299,920 m (0,375 pulg. x 20 ft) | 1 (cont.) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Diseñadas para su uso con diversas impresoras de etiquetas de serie BMP™50.Las etiquetas de tela de vinilo reposicionables de la serie Brady™ BMP™50 ofrecen un adhesivo reposicionable y están destinadas para su uso en el marcado de cables, la identificación de componentes o equipos, códigos de barras y otras aplicaciones de identificación generales.
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6200
Specifications
RoHS, UL | |
Negra, Blanca | |
Cartucho | |
Transferencia térmica | |
Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, marcado de cables y alambres | |
1 unidad | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,0073 in |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Tela de vinilo (B-498) | |
Ninguno | |
2 años | |
De -40 a 176 °F | |
55 lb/pulgadas |