Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo reposicionables imprimibles BMP™ serie 50
Diseñadas para su uso con diversas impresoras de etiquetas de serie 50 BMP™. Las etiquetas de tela de vinilo reposicionables de la serie 50 Brady™ BMP™ ofrecen un adhesivo reposicionable y están destinadas para su uso en el marcado de cables, la identificación de componentes o equipos, códigos de barras y otras aplicaciones de identificación generales.
Brand: Brady™ 143339
Additional Details : Peso : 0.11340kg
Description
Diseñadas para su uso con diversas impresoras de etiquetas de serie BMP™50.Las etiquetas de tela de vinilo reposicionables de la serie Brady™ BMP™50 ofrecen un adhesivo reposicionable y están destinadas para su uso en el marcado de cables, la identificación de componentes o equipos, códigos de barras y otras aplicaciones de identificación generales.
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6200
Specifications
RoHS, UL | |
Negra, Blanca | |
Cartucho | |
Transferencia térmica | |
Códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, marcado de cables y alambres | |
160 etiquetas | |
1 unidad | |
De -40 a 176 °F | |
55 lb/pulgadas | |
6,35 mm (1 pulg.) x 12,7 mm (1,25 pulg.) | |
1 in | |
3,18 cm |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Tela de vinilo (B-498) | |
Ninguno | |
Impresora BMP™51 y BMP™53 | |
2 años | |
1 x 1,25 pulg | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,0073 in | |
160 ft | |
1,25 in |