Learn More
3M™ Batas de laboratorio con costuras cosidas de polipropileno azul
Se utilizan para aplicaciones higiénicas. Las batas de laboratorio para visitantes desechables 3M están fabricadas con polipropileno ligero.
Marca: 3M™ 7000089701
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Ideal para aplicaciones de higiene
- 100 % polipropileno suave, transpirable y ligero
- Cierre de cremallera
- Bolsillo interno
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Polipropileno | |
Zip | |
Sí | |
36 to 38 in. | |
CE categoría 1 | |
Bolsillo interno en el lateral izquierdo (medidas: 13 cm Al x 12 cm An) |
L | |
Azul | |
Elástico | |
Con costura doble | |
De 91 a 97 cm | |
Para el mantenimiento general, hostelería, fabricación de electrónica, laboratorios | |
Envase individual |