Learn More
3M™ Batas de laboratorio con costuras cosidas de polipropileno azul
Se utilizan para aplicaciones higiénicas. Las batas de laboratorio para visitantes desechables 3M están fabricadas con polipropileno ligero.
94.00€ - 223.00€
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
---|---|
Material | Polipropileno |
Color | Azul |
Tipo de tapón | Zip |
Estilo de manguito | Elástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12941335
|
3M™
7000034776 |
Pequeño |
223.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12991325
|
3M™
7000089701 |
L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12981335
|
3M™
7000089703 |
2XL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12911335
|
3M™
7000089702 |
XL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12961335
|
3M™
7000089700 |
M |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ideal para aplicaciones de higiene
- 100 % polipropileno suave, transpirable y ligero
- Cierre de cremallera
- Bolsillo interno
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Azul | |
Elástico | |
Con costura doble | |
Non-hazardous liquids and dust | |
Individual packaging |
Polipropileno | |
Zip | |
Sí | |
CE categoría 1 | |
Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W) |