Learn More
Thermo Scientific™ Placas de micropocillos y multiplacas Biolite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
Marca: Thermo Scientific™ 130187
60.08 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21614" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.81600kg
Descripción
Con una superficie tratada para cultivo celular estándar, los productos Thermo Scientific BioLite son una línea limitada de recipientes para cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,75 cm2 | |
Transparente | |
0,5 mL | |
Estéril | |
Plano | |
1 (envasados individualmente) |
Cierre transparente incluido | |
6 x 8 | |
Multiplaca | |
48 | |
Tratada para cultivo celular | |
50/caja |