Learn More
Thermo Scientific™ Placas de micropocillos y multiplacas Biolite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las placas tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
55.45€ - 71.15€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilidad | Estéril |
Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Área de cultivo | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Área de cultivo | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11825275
|
Thermo Scientific™
130184 |
6 | 9,6 cm2 | 3 mL |
59.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11889684
|
Thermo Scientific™
130185 |
12 | 3,8 cm2 | 2 mL |
61.40€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11315890
|
Thermo Scientific™
130186 |
24 | 1,9 cm2 | 1 ml |
66.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11820765
|
Thermo Scientific™
130187 |
48 | 0,75 cm2 | 0,5 mL |
66.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11835275
|
Thermo Scientific™
130188 |
96 | 0,32 cm2 | 0,2 mL |
55.45€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11874235
|
Thermo Scientific™
930186 |
24 | 1,9 cm2 | 1 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Con una superficie tratada para cultivo celular estándar, los productos Thermo Scientific BioLite son una línea limitada de recipientes para cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
- Tratamiento para cultivo celular
- Estéril
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicos
- Apirógenos
Especificaciones
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Transparente | |
Estéril | |
Cultivo celular |