Learn More
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las matraces tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
Marca: Thermo Scientific™ 130190
85.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21939" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.67000kg
Descripción
Con una superficie tratada para cultivo celular estándar, los productos Thermo Scientific™ BioLite son una línea limitada de recipientes para cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
• Estéril según ISO 11137, SAL 10-6• No citotóxico
• No pirogénico
• Sin BSE/TSE
• Sin ARNasa/ADNasa
• Sin ADN humano
• Materias primas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
100 | |
Matraz de cultivo celular | |
Estéril | |
Ventilado | |
Tratada para cultivo celular |
5 | |
Tratado para cultivo celular | |
Plano | |
75 cm2 | |
25 mL |