Learn More
Thermo Scientific™ Flasks con tratamiento para cultivo celular BioLite
Realice procedimientos generales de cultivo celular de forma más económica con las matraces tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ BioLite, que son estériles, apirógenas y no citoxicas.
60.30€ - 147.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Matraz de cultivo celular |
---|---|
Revestimiento de superficie | Tratado para cultivo celular |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11830765
|
Thermo Scientific™
130189 |
Ventilado | 25 cm2 |
105.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11884235
|
Thermo Scientific™
130190 |
Ventilado | 75 cm2 |
90.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11850845
|
Thermo Scientific™
130191 |
Ventilado | 175 cm2 |
60.30€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11849594
|
Thermo Scientific™
130192 |
Tapón Sello | 25 cm2 |
104.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11840765
|
Thermo Scientific™
130193 |
Tapón Sello | 75 cm2 |
103.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11845275
|
Thermo Scientific™
130194 |
Tapón Sello | 175 cm2 |
67.70€
paquete de 40 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17844851
|
Thermo Scientific™
130330 |
Con ventilación | 225cm2 |
147.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17854851
|
Thermo Scientific™
130332 |
Cierre hermético | 225 cm2 |
124.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Con una superficie tratada para cultivo celular estándar, los productos Thermo Scientific™ BioLite son una línea limitada de recipientes para cultivo celular para una amplia gama de tipos celulares.
- Tratamiento para cultivo celular
- Estériles
- Apirógenas
- Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) y no citotóxicas
Especificaciones
Matraz de cultivo celular | |
Tratado para cultivo celular | |
Estéril |