Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para cestillos del rotor BIOLiner™
Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Marca: Thermo Scientific™ 75003671
Detalles adicionales : Peso : 2.05200kg
Descripción
Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Información para pedidos:
Se ofrecen adaptadores individuales y packs de frasco/adaptador.
- Intervalo de capacidad: de 3 l a 980 ml
- Dimensiones máximas del tubo (DE x L): 98 × 124 mm
Incluye:
75-003-692 incluye un frasco de fondo plano de 750 ml con todos los adaptadores redondos para el cestillo redondo TX-750 y cuatro adaptadores para frascos cónicos Corning™ de 500 ml.
Especificaciones
Adaptador de cestillos redondos | |
5/7 ml | |
110 mm | |
4 |
Tubo para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml | |
14 mm | |
Tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml |