Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para cestillos del rotor BIOLiner™
Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
615.00€ - 780.00€
Especificaciones
N.° por paquete 4
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11814501
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003671
Tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml
620.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11804501
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003672
Tubos de recogida de muestras de sangre de 10 ml
615.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11884491
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75003674
Tubos cónicos de 50 ml
780.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Información sobre pedidos:
Se ofrecen adaptadores individuales y paquetes de frasco/adaptador.
  • Intervalo de capacidad: de 3 l a 980 ml
  • Dimensiones máximas del tubo (DE x L): 98 × 124 mm
Incluye:
75-003-692 incluye frasco de fondo plano de 750 ml con todos los adaptadores redondos para el cestillo redondo TX-750 y cuatro adaptadores de frasco cónico Corning™ de 500 ml.
Especificaciones
Especificaciones
4