Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™
Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
Marca: Thermo Scientific™ 73105-054630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
- Tamaño de partícula de 5 μm, tamaño de poro de 300 Å
- Ligandos de polietilenimina (PEI) de intercambio iónico exclusivos y adaptados a las proteínas unidos a sílice pura desactivada
- Hidrofobicidad baja
- Capacidad de 0,22 mEq/g; carga de carbono del 3 %
- Uso para fase normal y cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC)
- Estable en condiciones de pH exigentes (intervalo de pH de 2 a 8)
Especificaciones
Columna de análisis | |
Bajo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
100 m²/g | |
N/D | |
BioBasic | |
3 % | |
No | |
Bio-LC |
4,6 mm | |
50 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
Polietileneimina | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Modo mixto | |
Fase normal, HILIC, intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.