Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC con intercambio aniónico BioBasic™
Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
353.94€ - 1022.42€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 300 Å |
Área de la superficie | 100 m²/g |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10552465
|
Thermo Scientific™
73105-051030 |
5 μm | 1 mm | 50 mm |
807.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10682284
|
Thermo Scientific™
73105-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
758.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10446644
|
Thermo Scientific™
73105-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm |
730.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10304183
|
Thermo Scientific™
73105-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
705.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10519945
|
Thermo Scientific™
73105-101030 |
5 μm | 1 mm | 100 mm |
977.37€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10314183
|
Thermo Scientific™
73105-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
805.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10513415
|
Thermo Scientific™
73105-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
766.73€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10170703
|
Thermo Scientific™
73105-151030 |
5 μm | 1 mm | 150 mm |
1022.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10671324
|
Thermo Scientific™
73105-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
847.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10221005
|
Thermo Scientific™
73105-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm |
938.92€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10630754
|
Thermo Scientific™
73105-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
807.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10253603
|
Thermo Scientific™
73105-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
851.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11588330
|
Thermo Scientific™
73105-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
425.05€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11578330
|
Thermo Scientific™
73105-011001 |
5 μm | 1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10659675
|
Thermo Scientific™
73105-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11598330
|
Thermo Scientific™
73105-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Utilice columnas para LC Thermo Scientific™ BioBasic™ AX para la separación de proteínas, péptidos y otras especies aniónicas y moléculas de alta polaridad.
- Tamaño de partícula de 5 μm, tamaño de poro de 300 Å
- Ligandos de polietilenimina (PEI) de intercambio iónico exclusivos y adaptados a las proteínas unidos a sílice pura desactivada
- Hidrofobicidad baja
- Capacidad de 0,22 mEq/g; carga de carbono del 3 %
- Uso para fase normal y cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC)
- Estable en condiciones de pH exigentes (intervalo de pH de 2 a 8)
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
100 m²/g | |
Polietileneimina |
5 μm | |
300 Å | |
60°C | |
3 % |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.