Learn More
Bel-Art™ Mezclador de cubetas SP Scienceware™ Stir and Add™
Fabricada con acrílico transparente con un asa recta, esta herramienta se utiliza cuando las reacciones se llevan a cabo directamente en las cubetas para mezclar los reactivos añadidos
Marca: Bel-Art™ F37752-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- El movimiento ascendente y descendente en la celda proporciona una mezcla completa
- Diámetro del eje 3,17 mm
- Mango recto
Se utiliza para añadir enzimas y otros materiales a la solución en celdas de espectrofotómetro.
Especificaciones
3,17mm | |
0,125 in | |
Utilizada para añadir enzimas y otros materiales a la solución en las celdas del espectrofotómetro, esta herramienta se emplea cuando las reacciones se realizan directamente en cubetas, para mezclar reactivos añadidos | |
Acrílico |
5,1 in | |
Tipo de celda: semimicro; mango recto | |
36/caja | |
13 cm |