Learn More
Bel-Art™ Mezclador de cubetas SP Scienceware™ Stir and Add™
Fabricada con acrílico transparente con un asa recta, esta herramienta se utiliza cuando las reacciones se llevan a cabo directamente en las cubetas para mezclar los reactivos añadidos
57.45€
Especificaciones
Diámetro (imperial) | 0,125 in |
---|---|
Diámetro (métrico) | 3,17mm |
Material | Acrílico |
Cantidad | 36/caja |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizada para añadir enzimas y otros materiales a la solución en las celdas del espectrofotómetro, esta herramienta se emplea cuando las reacciones se realizan directamente en cubetas, para mezclar reactivos añadidos |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12338875
|
Bel-Art™
F37752-0000 |
Tipo de celda: trayecto de luz de 10 mm; mango recto | 4,5 in | 11,4cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10307814
|
Bel-Art™
F37752-0001 |
Tipo de celda: semimicro; mango recto | 5,1 in | 13 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- El movimiento ascendente y descendente en la celda proporciona una mezcla completa
- Diámetro del eje de 3.17 mm (0.125 pulg)
- Mango recto
Se utiliza para añadir enzimas y otros materiales a la solución en celdas de espectrofotómetro.
Especificaciones
0,125 in | |
Acrílico | |
Utilizada para añadir enzimas y otros materiales a la solución en las celdas del espectrofotómetro, esta herramienta se emplea cuando las reacciones se realizan directamente en cubetas, para mezclar reactivos añadidos |
3,17mm | |
36/caja |