Learn More
Avantor™ Disco de extracción de octadecilo (C18) BAKERBOND Speedisk™
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Octadecyl (C18) Extraction Disks are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
580.00€ - 620.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Métodos de la serie 500, 608 SW 846/3535 de la EPA estadounidense y con muestras industriales ligeramente polares a no polares |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Estación de extracción ampliada (8095-06) |
Tipo | Disco de extracción |
Cantidad | 20/paq. |
Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
Código de producto | Marca | Absorbente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Absorbente | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10625021
|
Avantor™
8055-06 |
C18 |
580.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15568464
|
Avantor™
8055-07 |
C18 (alta capacidad) |
620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
- Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
- Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
- Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
- Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Métodos de la serie 500, 608 SW 846/3535 de la EPA estadounidense y con muestras industriales ligeramente polares a no polares | |
Disco de extracción | |
50 mm |
Estación de extracción ampliada (8095-06) | |
20/paq. |