Learn More
Avantor™ Disco de extracción de octadecilo (C18) BAKERBOND Speedisk™
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Octadecyl (C18) Extraction Disks are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
Marca:  Avantor™ 8055-06
551.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 71889-02-6 Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10625021
  • 580.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Previamente montado con un soporte rígido y un deflector para aumentar el flujo laminar, permitir la filtración, mantenerse resistente a la obstrucción y maximizar la capacidad, la adsorción y la velocidad
  • Requieren de un mínimo de material de vidrio y de tiempo de preparación y montaje
  • Minimiza el impacto de los compuestos extraíbles
  • Es resistente a las obstrucciones y garantiza un alto rendimiento
  • Reduce los tiempos de ejecución de la SPE
Especificaciones
Especificaciones
Métodos de la serie 500, 608 SW 846/3535 de la EPA estadounidense y con muestras industriales ligeramente polares a no polares
C18
20/paq.
Estación de extracción ampliada (8095-06)
Disco de extracción
50 mm