Learn More
Azlon™ Static Baler
Enables easy sampling of liquids
Marca:  Azlon BWX018
Detalles adicionales : Peso : 0.56000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12095552
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
    • Choice of 3 sampling volumes
    • Supplied with 1m durable polypropylene coated steel handle
    • Handle is screwed into beaker (13mm thread) via welded coupling tube
    • Units are autoclavable up to 121°C
Especificaciones
Especificaciones
Static Baler
Autoclavable
Fixed
Natural
1 m
Polypropylene
Polypropylene coated Steel handle
500 mL
Polypropylene