Learn More
Azlon™ Pinza esterilizable en autoclave de válvula de vaciado de polimetilpenteno (PMP)
Fabricadas con PMP que tiene un elevado punto de fusión y buena estabilidad de temperatura. Las pinzas de PMP esterilizables en autoclave Azlon™ son ideales para el manejo seguro de muestras.
Marca:  Azlon™ TWY260
6.39 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12054618
  • 9.25€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricadas con PMP que tiene un elevado punto de fusión y buena estabilidad de temperatura. Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de PMP Azlon™ son ideales para la manipulación segura de muestras.
  • Pinzas esterilizables en autoclave de alta calidad
  • Punta afilada
  • Asas dentadas finas para una manipulación segura de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
Sharp
PMP
Pinzas pequeñas
Para la manipulación segura de muestras
4,53 in
11,5 cm
Unidad