Learn More
Azlon™ Pinza esterilizable en autoclave de válvula de vaciado de polimetilpenteno (PMP)
Fabricadas con PMP que tiene un elevado punto de fusión y buena estabilidad de temperatura. Las pinzas de PMP esterilizables en autoclave Azlon™ son ideales para el manejo seguro de muestras.
9.25€ - 12.55€
Especificaciones
Estilo de punta | Sharp |
---|---|
Material | PMP |
Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
Para utilizar con (aplicación) | Para la manipulación segura de muestras |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12054618
|
Azlon™
TWY260 |
11,5 cm |
9.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12084588
|
Azlon™
TWY262 |
14,5 cm |
12.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricadas con PMP que tiene un elevado punto de fusión y buena estabilidad de temperatura. Las pinzas pequeñas esterilizables en autoclave de PMP Azlon™ son ideales para la manipulación segura de muestras.
- Pinzas de alta calidad esterilizables en autoclave
- Punta afilada
- Agarres con dientes finos para una manipulación segura de las muestras
Especificaciones
Sharp | |
PMP | |
Pinzas pequeñas | |
Para la manipulación segura de muestras |