Learn More
Axygen™ Accesorio sellador para placas semiautomático Axygen™ PlateMax™, láminas de sellado por calor
Diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular
570.00€ - 585.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Sellado para placas |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Sellador para placas PlateMax |
N.º por caja | 500/caja |
N.° por paquete | 100/Paq. |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12769618
|
Axygen™
HS-100-QPCR |
Película termosellable para qPCR |
585.00€
paquete de 500 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12627765
|
Axygen™
HS-200 |
Película de sellado térmico despegable |
570.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12637765
|
Axygen™
HS-300 |
Película de sellado térmico de aluminio perforable |
570.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12779618
|
Axygen™
HS-150-QPCR |
Película de sellado despegable por calor para qPCR |
585.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12647765
|
Axygen™
HS-400 |
Película termosellable para el almacenamiento de compuestos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ofrece un método sencillo y rentable para el sellado de placas
- Se puede utilizar en amplios intervalos de temperatura por lo que es adecuado para numerosas aplicaciones
- Para su uso con el sellador para placas semiautomático AxygenPlateMax (n.º cat. 14-223-203)
Especificaciones
Sellado para placas | |
Sellador para placas PlateMax | |
500/caja | |
100/Paq. |