Learn More
Axygen™ Accesorio sellador para placas semiautomático Axygen™ PlateMax™, láminas de sellado por calor
Diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular
Marca:  Axygen™ HS-300
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12637765
  • 570.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las láminas de sellado para microplacas Axygen PlateMax están diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta almacenamiento. Se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas, por lo que son adecuadas para casi cualquier aplicación.
Especificaciones
Especificaciones
Película de sellado térmico de aluminio perforable
Sellador para placas PlateMax
500/caja
Sellado para placas
Poliéster, aluminio
100/Paq.