Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón plano de 0.5 ml
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa.
Marca: Axygen™ PCR-05-C
64.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40500kg
Descripción
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
- Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
- Elija entre una gran variedad de colores
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
0,5 mL | |
Polipropileno | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Tubo |
Transparente | |
1000/paquete, 10 paquetes/caja | |
Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica | |
No estéril | |
Plano | |
Tubos para PCR de pared fina |