Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón plano de 0.5 ml
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa.
48.37€ - 651.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
---|---|
Volumen (métrico) | 0,5 ml |
Material del cierre | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12736869
|
Axygen™
PCR-05-B |
Azul | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
570.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11341974
|
Axygen™
PCR-05-B |
Azul | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
48.37€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11301984
|
Axygen™
PCR-05-A |
Varios | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
57.65€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11390145
|
Axygen™
PCR-05-L-C |
Transparente | Tubo de PCR de recuperación máxima | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
80.05€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11331974
|
Axygen™
PCR-05-C |
Transparente | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
74.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11381974
|
Axygen™
PCR-05-V |
Color morado | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
56.95€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12746869
|
Axygen™
PCR-05-C |
Transparente | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12756869
|
Axygen™
PCR-05-G |
Green | Thin Wall PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12776869
|
Axygen™
PCR-05-O |
Orange | Thin Wall PCR Tube | 1000/Pk. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12726869
|
Axygen™
PCR-05-A |
Varios | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12796869
|
Axygen™
PCR-05-V |
Color morado | Tubos para PCR de pared fina | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12766869
|
Axygen™
PCR-05-L-C |
Transparente | Tubo de PCR de recuperación máxima | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12716879
|
Axygen™
PCR-05-Y |
Yellow | Thin Wall PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12786869
|
Axygen™
PCR-05-R |
Red | Thin Wall PCR Tube | 1000/Pk., 10Pk./Cs. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
- Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
- Elija entre una gran variedad de colores
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenas
- No estériles
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Polipropileno | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Tubo |
0,5 ml | |
Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica | |
No estéril | |
Plano |