Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR Axygen™ de 96 pocillos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ se han diseñado específicamente para ser compatibles con Roche Light Cycler 480.
67.39€ - 545.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
---|---|
Formato | Estándar |
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Blanco |
Produktcode | Marke | Código de barras | Volumen del pocillo (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Código de barras | Volumen del pocillo (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10743262
|
Axygen™
PCR-96-LC480-W-BC |
Incluye código de barras | 100 μl |
545.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10352200
|
Axygen™
PCR-96-LC480-W |
Sin código de barras | 100 μl |
545.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12587787
|
Axygen™
PCR-96-LC480-W-BC |
Incluye código de barras | 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12577787
|
Axygen™
PCR-96-LC480-W |
Sin código de barras | 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Beschreibung
- Apirógenas
- Certificadas como libres de ADNasa y ARNasa
- No estériles
- Rejilla alfanumérica impresa de gran tamaño para facilitar la identificación de pocillos
Spezifikation
Sin ARNasa ni ADNasa | |
Sin tapa | |
Blanco | |
Polipropileno | |
96 | |
Redondo | |
50/caja |
Estándar | |
8 x 12 | |
Roche Light Cycler 480 | |
100 μl | |
No estéril | |
Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR | |
10/Paq. |