Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR Axygen™ de 96 pocillos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ se han diseñado específicamente para ser compatibles con Roche Light Cycler 480.
Marca:  Axygen™ PCR-96-LC480-W-BC
499.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10743262
  • 545.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La microplaca de PCR Axygen™ de 96 pocillos está diseñada para adaptarse al Roche Light Cycler 480. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Incluye una lámina de sellado ultratransparente y una cuadrícula alfanumérica impresa para facilitar la identificación de los pocillos.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Incluye láminas de sellado
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Incluye código de barras
    Estándar
    8 x 12
    Roche Light Cycler 480
    100 μl
    No estéril
    Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    50/caja
    Sin ARNasa ni ADNasa
    Sin tapa
    Blanco
    Polipropileno
    96
    Redondo
    Lámina de sellado ultratransparente, códigos de barras, cuadrícula alfanumérica impresa
    10/Paq.