Learn More
Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a corrosion-resistant pistol-grip or two-ring handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
242.00€ - 308.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
Incluye | Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. |
Tipo de producto | Jeringa automática, mango de agarre de pistola |
Modelo | Premium 174 Dosys™ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10126530
|
Socorex™
174.0501 |
De 0,1 a 1 ml |
242.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10539402
|
Socorex™
174.0505 |
0,5 A 5 mL |
264.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10400021
|
Socorex™
174.0502 |
De 0,3 a 2 ml |
242.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10319600
|
Socorex™
174.0510 |
De 1 a 10 ml |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Pistol grip handle.
- Self-refilling automatic syringe.
- Detachable Luer lock valve system.
- High chemical resistance.
- Corrosion resistant.
- Optimal hand balance and ergonomics.
- Fits either hand.
- Requires limited effort.
- Fast and reliable volume setting.
- High reproducibility due to safety locking nut on a micrometric screw.
- High-precision stainless steel plunger.
- Ground glass barrel.
- Smooth plunger travel and tightness without O-ring.
- Easy disassembly for efficient cleaning and parts replacement if necessary.
- Autoclavable (except for protective PVC sleeve).
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento. | |
Premium 174 Dosys™ | |
Luer Lock |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa automática, mango de agarre de pistola | |
1 unidad | |
Sí |