Learn More
Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a corrosion-resistant pistol-grip or two-ring handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
Marca:  Socorex™ 174.0502
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400021
  • 242.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Mango de agarre de pistola.
  • Jeringa automática autorellenable.
  • Sistema de válvula de Luer Lock desmontable.
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Resistente a la corrosión.
  • Óptimo equilibrio de manos y ergonomía.
    • Se ajusta a cualquier mano.
    • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Ajuste de volumen rápido y fiable.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves sin junta tórica.
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
  • Esterilizables en autoclave (excepto el manguito protector de PVC).
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, dosificación y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento.
0,1 ml
1 unidad
De 0,3 a 2 ml
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Jeringa automática, mango de agarre de pistola
Premium 174 Dosys™
<0,7% a <0,4%
Luer Lock