Learn More
Masterflex™ Polypropylene Y-Connector Barbed Fitting
These barbed Y connectors are ideal for applications such as pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling and food processing.
Marca: Masterflex™ 06296-00
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Deslice los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sello que normalmente resiste presiones de hasta 2 bar
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Fabricados con polipropileno
- Esterilización solo mediante autoclave
- Color blanco
- Suministrado en paquetes de 20
Especificaciones
Racor dentado | |
Polipropileno | |
Tubos con DI de 8 a 10 mm | |
20/pack | |
34 mm | |
En forma de Y | |
Blanco |
Esterilizable en autoclave | |
49 mm | |
-13 °C | |
5 mm de orificio; 49 × 34 mm | |
Y | |
10 mm | |
de 66 °C |