Learn More
Masterflex™ Polypropylene Y-Connector Barbed Fitting
These barbed Y connectors are ideal for applications such as pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling and food processing.
91.40€ - 94.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Racor dentado |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -13 °C |
Cantidad de embalaje | 20/pack |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Longitud global (métrico) | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Longitud global (métrico) | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15379894
|
Masterflex™
06296-20 |
Tubos con DI de 6 a 8 mm | 54 mm | 3 mm de orificio; 54 × 61 mm |
94.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15370075
|
Masterflex™
06296-00 |
Tubos con DI de 8 a 10 mm | 49 mm | 5 mm de orificio; 49 × 34 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Easily connect fluid paths without the use of tools
- Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Manufactured from polypropylene
- Sterilization through autoclaving only
- White in color
- Provided in packs of 20
Especificaciones
Racor dentado | |
Polipropileno | |
20/pack | |
En forma de Y | |
de 66 °C |
Esterilizable en autoclave | |
-13 °C | |
Y | |
Blanco |