Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con inserto de recarga de barrera ART™
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con estas puntas de pipeta, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ 2149E-05-RI
Detalles adicionales : Peso : 1.03800kg
Descripción
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con las puntas de pipeta de barrera con inserto para recarga Thermo Scientific™ ART™, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes. Los insertos ART son ecológicos, se suministran envasados individualmente en blísteres de plástico reciclado, se han diseñado para su uso con las gradillas con bisagras ART reutilizables y forman parte del sistema de recarga ART. Las puntas con inserto para recarga se acoplan de forma segura en las gradillas con bisagras para garantizar una recarga eficaz.
Características
- Las puntas estériles están certificadas como material sin ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles con diseño MicroPoint, longitud extendida, baja retención y sistema SoftFit-L™ diseñado para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
ART 20E, con filtro, estéril, recarga | |
Con filtro | |
ART 20E | |
4,57 cm | |
Recarga | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART™ |
10 μL | |
Estéril | |
1,8 in | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Micropunto, Baja retención | |
Pipeta Universal Fit | |
Sterile & PCR Ready |