Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con inserto de recarga de barrera ART™
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con estas puntas de pipeta, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes.
105.00€ - 123.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Declaraciones de limpieza | DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free |
Formato | Recarga |
Características ecológicas | Menos recursos utilizados y menos residuos |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10492705
|
Thermo Scientific™
2140-05-RI |
ART 10 REACH, filtro, estéril, recarga | 10 μL | Micropunto, Longitud extendida, Baja retención | Sterile & PCR Ready |
119.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10678135
|
Thermo Scientific™
2140-RI |
ART 10 REACH, filtro, estéril, recarga | 10 μL | Micropunto, Longitud extendida | Estéril y listo para PCR |
105.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10328444
|
Thermo Scientific™
2149E-05-RI |
ART 20E, con filtro, estéril, recarga | 10 μL | Micropunto, Baja retención | Sterile & PCR Ready |
123.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
12691290
|
Thermo Scientific™
2179-05-RI |
ART 1000L, con filtro, estéril, recarga | 1000 μL | Baja retención | Sterile & PCR Ready |
119.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10144844
|
Thermo Scientific™
2179-RI |
ART 1000L, con filtro, estéril, recarga | 1000 μL | Baja retención, Longitud extendida | Sterile & PCR Ready |
105.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Consiga un rendimiento preciso y uniforme con las puntas de pipeta de barrera con inserto para recarga Thermo Scientific™ ART™, las cuales se cierran en caso de exposición a posibles contaminantes. Los insertos ART son ecológicos, se suministran envasados individualmente en blísteres de plástico reciclado, se han diseñado para su uso con las gradillas con bisagras ART reutilizables y forman parte del sistema de recarga ART. Las puntas con inserto para recarga se acoplan de forma segura en las gradillas con bisagras para garantizar una recarga eficaz.
Características
- Las puntas estériles están certificadas como material sin ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles con diseño MicroPoint, longitud extendida, baja retención y sistema SoftFit-L™ diseñado para su uso con las pipetas Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Con filtro | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Menos recursos utilizados y menos residuos | |
ART™ |
Estéril | |
Recarga | |
Pipeta Universal Fit | |
Sterile & PCR Ready |