Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con filtro en rack con tapa ART™
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta con filtro en racks con tapa articulada Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
137.00€ - 199.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Declaraciones de limpieza | Libre de DNasa, RNasa, ADN, ATP, Inhibidores de la PCR y Endotoxina |
Formato | Rack con bisagras |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta Universal Fit |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Fit for Purpose | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10566594
|
Thermo Scientific™
2140-HR |
MicroPoint, longitud extendida, inserto de recarga | 10 μl | 4.33 cm | Estériles y preparados para PCR |
150.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10421175
|
Thermo Scientific™
2140-05-HR |
MicroPoint, longitud extendida, inserto de recarga, baja retención | 10 μl | 4.33 cm | Estériles y preparados para PCR |
186.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15153606
|
Thermo Scientific™
2160P-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, longitud extendida | 200 μl | 9.09 cm | Sterile & PCR Ready |
196.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15163606
|
Thermo Scientific™
2160P-05-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, baja retención, longitud extendida | 200 μl | 9.09 cm | Sterile & PCR Ready |
175.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15113636
|
Thermo Scientific™
2079-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, longitud extendida | 1000 μl | 11.85 cm | Sterile & PCR Ready |
181.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15123636
|
Thermo Scientific™
2079-05-HR |
Gradilla con bisagras, punta de barrera, longitud extendida, baja retención | 1000 μl | 11.85 cm | Sterile & PCR Ready |
149.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15183636
|
Thermo Scientific™
2080-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, longitud extendida | 1250 μl | 10.22 cm | Sterile & PCR Ready |
137.00€
paquete de 768 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15193636
|
Thermo Scientific™
2080-05-HR |
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, longitud extendida, baja retención | 1250 μl | 10.22 cm | Sterile & PCR Ready |
152.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10431185
|
Thermo Scientific™
2179-05-HR |
ART 1000L, con filtro, estéril, rack con bisagras | 1000 μL | 8,89 cm | Sterile & PCR Ready |
199.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:- Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
- Manejo de líquidos
- Biología molecular
- PCR
- Biotecnología
Especificaciones
Con filtro | |
Libre de DNasa, RNasa, ADN, ATP, Inhibidores de la PCR y Endotoxina | |
Pipeta Universal Fit | |
Sterile & PCR Ready |
Estéril | |
Rack con bisagras | |
ARTTM |
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.