Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de longitud extendida con filtro en rack con tapa ART™
Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta con filtro en racks con tapa articulada Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca:  Thermo Scientific™ 2079-HR
144.01 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.93500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15113636
  • 181.00€ / paquete de 768
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:
  • Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
Recomendada para:
  • Manejo de líquidos
  • Biología molecular
  • PCR
  • Biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
Rack con tapa articulada, puntas con filtro, longitud extendida
Natural
4.7 pulg
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos
Compatibilidad universal
ART
1000 μl
Estériles
Barrera ART
11.85 cm
Gradilla con bisagras
Compatibilidad universal
Sterile & PCR Ready
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.