Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: rodillos
Se utilizan para obtener los mejores resultados con aplicaciones de detección de Western Blotting. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC admitidas: rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
243.00€ - 439.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 4 m |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico |
Formato | Rollo |
Material | 100 % de nitrocelulosa pura |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15279794
|
Cytiva
10600004 |
30 cm | 0,2 μm |
439.00€
4 metros |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15269794
|
Cytiva
10600003 |
30 cm | 0,45 μm |
368.00€
0.30 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15219804
|
Cytiva
10600008 |
20 cm | 0,45 μm |
323.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15229804
|
Cytiva
10600009 |
20 cm | 0,2 μm |
327.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15269804
|
Cytiva
10600013 |
150 mm | 0,45 μm |
243.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15279804
|
Cytiva
10600014 |
150 mm | 0,2 μm |
265.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Se suministra en rollos.
- El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
- Aptas para Western Blotting, ensayos dot-blot y otros métodos de proteínas o ácidos nucleicos
- 100 % de nitrocelulosa pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
Especificaciones
4 m | |
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico | |
Rollo | |
100 % de nitrocelulosa pura |