Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ Premium NC: rodillos
Se utilizan para obtener los mejores resultados con aplicaciones de detección de Western Blotting. Las membranas de nitrocelulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Premium NC admitidas: rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca:  Cytiva 10600004
334.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15279794
  • 439.00€ / 4 metros
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se suministra en rollos.
  • El fondo bajo permite un intervalo dinámico para muestras complicadas
  • Adecuado para ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
  • 100 % de nitrocelulosa pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
Especificaciones
Especificaciones
4 m
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
100 % de nitrocelulosa pura
30 cm
Rollo
0,2 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitrocellulose