Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Rodillos
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
243.55€ - 494.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 4 m |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico |
Formato | Rollo |
Material | Nitrocelulosa 100 % pura |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15239794
|
Cytiva
10600000 |
30 cm | 0,1 μm |
494.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15259794
|
Cytiva
10600002 |
30 cm | 0.45 um |
360.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15249794
|
Cytiva
10600001 |
30 cm | 0,2 μm |
434.00€
1 rollo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15289794
|
Cytiva
10600005 |
20 cm | 0,1 μm |
377.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15299794
|
Cytiva
10600006 |
20 cm | 0,2 μm |
314.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15239804
|
Cytiva
10600010 |
15 cm | 0,1 μm |
317.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15259804
|
Cytiva
10600012 |
15 cm | 0,45 μm |
243.55€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15209804
|
Cytiva
10600007 |
20 cm | 0,45 μm |
289.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15249804
|
Cytiva
10600011 |
15 cm | 0,2 μm |
258.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Envasadas en rollos.
- Nitrocelulosa 100 % pura
- Alta afinidad para proteínas
- Capacidad de bloqueo
- Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
Especificaciones
4 m | |
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico | |
Rollo | |
Nitrocelulosa 100 % pura |