Learn More
Cytiva Membranas de nitrocelulosa Amersham™ Protran™ NC: Rodillos
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos. Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC: los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Marca:  Cytiva 10600012
178.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.24300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15259804
  • 243.55€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice esta versátil membrana de nitrocelulosa para conseguir una excelente afinidad de unión para proteínas y péptidos pequeños, así como ácidos nucleicos.Membranas de nitrocelulosa Cytiva Amersham™ Protran™ NC:los rollos ofrecen una excelente sensibilidad, resolución y fondo bajo.
Envasadas en rollos.
  • Nitrocelulosa 100 % pura
  • Alta afinidad para proteínas
  • Capacidad de bloqueo
  • Compatible con una amplia gama de métodos de detección, incluidos quimioluminiscentes, cromogénicos y fluorescentes
Especificaciones
Especificaciones
4 m
Ensayos Western blot, dot-blot y otros métodos de proteína o ácido nucleico
Nitrocelulosa 100 % pura
15 cm
Rollo
0,45 μm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.