Learn More
Fisherbrand™ Varillas de aleación de aluminio
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Las varillas de andamiaje Fisherbrand™ se fabrican con una resistente aleación de aluminio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.37800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11577023
  • 14.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aproximadamente 13 mm de diámetro.
  • Disponibles en diversas longitudes
  • Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
Aleación de aluminio
1200 mm
Varilla
Certificados
Ver productos accesorios