Learn More
Fisherbrand™ Varillas de aleación de aluminio
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Las varillas de andamiaje Fisherbrand™ se fabrican con una resistente aleación de aluminio.
12.05€ - 17.30€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11577023
|
Fisherbrand™
|
1200 mm |
14.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11587023
|
Fisherbrand™
|
1800 mm |
17.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11557023
|
Fisherbrand™
|
600 mm |
12.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11567023
|
Fisherbrand™
|
900 mm |
15.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Aproximadamente 13 mm de diámetro.
- Disponibles en diversas longitudes
- Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Aleación de aluminio | |
Varilla |