Learn More
Molecular Probes™ Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Marca: Molecular Probes™ DAL1100
620.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21886" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27180kg
Descripción
El colorante alamarBlue™ es un indicador redox que produce un cambio colorimétrico y una señal fluorescente en respuesta a la actividad metabólica. Se trata de un colorante de seguridad comprobada y no tóxico utilizado para el análisis cuantitativo de la viabilidad celular y la proliferación celular, para bioensayos de citocinas y estudios de citotoxicidad in vitro.Aplicaciones:
Colorante alamarBlue™ como reactivo de ensayo de viabilidad celular
El ensayo alamarBlue™ se basa en la capacidad de las células metabólicamente activas de convertir el reactivo en un indicador fluorescente y colorimétrico. Las células dañadas e inviables tienen menor actividad metabólica innata, por lo que generan una señal proporcionalmente más débil. El colorante en sí tiene una baja toxicidad y es generalmente seguro para las células.
Ensayo seguro, cómodo y versátil
El colorante alamarBlue™ es un líquido añil que ha demostrado medir eficazmente la actividad metabólica innata en células animales, bacterianas y fúngicas. Dado que el colorante alamarBlue™ no es tóxico, las células efectoras pueden recuperarse para posteriores análisis o para una ulterior expansión celular al final de un estudio. El colorante alamarBlue™ es soluble en agua, por lo que ahorra el tiempo que, de lo contrario, se perdería en el proceso de lavado y extracción. El formato de ensayo homogéneo de este kit es rápido — añada el reactivo único directamente a las células en suspensión o a las células unidas en pleno medio. El protocolo puede automatizarse fácilmente y adaptarse a ensayos de alto rendimiento. La capacidad de detectar el indicador alamarBlue™ ya sea por fluorescencia o espectroscopía proporciona compatibilidad con lectores de placas, citometría de flujo y microscopía.
Detección experimental del colorante alamarBlue™
Especificaciones
Bacterias, células eucariotas, células fúngicas | |
Almacenar en refrigerador entre 2 °C y 8 °C. |
|
Colorimétrico, fluorescencia | |
Espectrofotómetro, Lector de microplacas | |
Resazurina | |
530-560 nm | |
Placa de 96 pocillos, cubetas, placa de 384 pocillos | |
alamarBlue™ | |
Hielo húmedo |
Azul | |
Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™ | |
Ensayo de viabilidad | |
Reactivo de viabilidad celular | |
590 nm | |
Líquido | |
De 1 a 4 h (Hasta 24 horas para recuentos de células bajos) | |
100 mL | |
Compatible con alto rendimiento |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.