Learn More
Molecular Probes™ Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
347.00€ - 730.00€
Especificaciones
Tipo de célula Bacterias, células eucariotas, células fúngicas
Color Azul
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador entre 2 °C y 8 °C.
Descripción Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Método de detección Colorimétrico, fluorescencia
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10161053
Ver documentos Detalles de la promoción
Molecular Probes™
DAL1025
25 mL
347.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10099022
Ver documentos Detalles de la promoción
Molecular Probes™
DAL1100
100 mL
730.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El reactivo alamarBlue es un indicador redox que produce un cambio colorimétrico y una señal fluorescente en respuesta a la actividad metabólica. Se trata de un colorante de seguridad comprobada y no tóxico utilizado para el análisis cuantitativo de la viabilidad celular y la proliferación celular, para bioensayos de citocinas y estudios de citotoxicidad in vitro.
Aplicaciones:
  • Determinaciones de proliferación celular: el reactivo alamarBlue es soluble en agua, estable en el cultivo y no tóxico
  • Ensayos de viabilidad celular, incluida citotoxicidad: actividad metabólica y cambios en la generación de colorante en proporción a los daños celulares y la alteración de la viabilidad
  • Ensayos de citoquinas: mida la proliferación inducida por citoquinas, recupere y expanda células al final del estudio si lo desea
El reactivo alamarBlue es un reactivo de ensayo de viabilidad celular
El ensayo alamarBlue está basado en la capacidad de las células metabólicamente activas de convertir el reactivo en un indicador fluorescente y colorimétrico. Las células dañadas e inviables tienen menor actividad metabólica innata, por lo que generan una señal proporcionalmente más débil. El colorante en sí tiene baja toxicidad y es generalmente seguro para las célula.
Ensayo seguro, cómodo y versátil
AlamarBlue es un líquido añil que ha demostrado medir eficazmente la actividad metabólica innata en células animales, bacterianas y fúngicas. Dado que el reactivo alamarBlue no es tóxico, las células efectoras pueden recuperarse para posteriores análisis o para una ulterior expansión celular al final de un estudio. El reactivo alamarBlue es soluble en agua, por lo que ahorra el tiempo que, de lo contrario, se perdería en el proceso de lavado y extracción. El formato de ensayo homogéneo de este kit es rápido; añada el reactivo único directamente a las células en suspensión o a las células unidas en pleno medio. El protocolo puede automatizarse fácilmente y adaptarse a ensayos de alto rendimiento. La capacidad de detectar el indicador alamarBlue ya sea por fluorescencia o espectroscopía proporciona compatibilidad con lectores de placas, citometría de flujo y microscopía.
Detección experimental del reactivo alamarBlue
  • Fluorometría: por excitación a entre 530–560 nm y emisión a 590 nm
  • Espectrofotometría: por mediciones de absorbencia a 570 nm y 600 nm
Especificaciones
Especificaciones
Bacterias, células eucariotas, células fúngicas
Almacenar en refrigerador entre 2 °C y 8 °C.
Colorimétrico, fluorescencia
Espectrofotómetro, Lector de microplacas
Resazurina
530-560 nm
Placa de 96 pocillos, cubetas, placa de 384 pocillos
alamarBlue™
Compatible con alto rendimiento
Azul
Reactivo de viabilidad de células alamarBlue™
Ensayo de viabilidad
Reactivo de viabilidad celular
590 nm
Líquido
De 1 a 4 h (Hasta 24 horas para recuentos de células bajos)
Hielo húmedo