Learn More
Gibco™ Medio AIM V™, líquido (calidad para investigación)
Medio AIM V™, líquido (calidad para investigación)
114.00€ - 174.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
---|---|
Tipo de célula | Monocitos, células dendríticas, células T, hibridomas, PBMC, fibroblastos, macrófagos, células de mieloma, linfocitos |
Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio sin suero (SFM) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11590416
|
Gibco™
12055091 |
500 mL |
114.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10297582
|
Gibco™
12055083 |
1000 mL |
174.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Contiene L-glutamina, sulfato de estreptomicina a 50 μg/ml y sulfato de gentamicina a 10 μg/ml.Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Medio sin suero (SFM) | |
Embalaje sostenible | |
AIM V™ | |
Temperatura ambiente |
Monocitos, células dendríticas, células T, hibridomas, PBMC, fibroblastos, macrófagos, células de mieloma, linfocitos | |
Líquido | |
Glutamina, Rojo de fenol, HSA | |
Sulfato de estreptomicina, gentamicina | |
Calidad para investigación |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.