Learn More
Gibco™ Medio AIM V™, líquido (calidad para investigación)
Medio AIM V™, líquido (calidad para investigación)
Marca: Gibco™ 12055083
147.28 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Contiene L-glutamina, sulfato de estreptomicina a 50 μg/ml y sulfato de gentamicina a 10 μg/ml.Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Medio sin suero (SFM) | |
Embalaje sostenible | |
AIM V™ | |
1000 mL |
Monocitos, células dendríticas, células T, hibridomas, PBMC, fibroblastos, macrófagos, células de mieloma, linfocitos | |
Líquido | |
Glutamina, Rojo de fenol, HSA | |
Sulfato de estreptomicina, gentamicina | |
Calidad para investigación | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.