Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para sistemas de muestreo de sangre y tubos estándar en cestillo redondo de 85 ml
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
Marca: Eppendorf™ 5702724009
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Adaptador para rotor A-4-38
- Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos
Especificaciones
Adaptador | |
De 9 a 15 ml | |
17,5 mm | |
2/paq. |
Monovette | |
cubo redondo en rotor A-4-38 | |
16 |