Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para sistemas de muestreo de sangre y tubos estándar en cestillo redondo de 85 ml
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
111.00€ - 205.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | cubo redondo en rotor A-4-38 |
N.° por paquete | 2/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad | Tipo de tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Tipo de tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11512215
|
Eppendorf™
5702719005 |
De 2,6 a 7 ml | Vacutainer |
199.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11883882
|
Eppendorf™
5702735000 |
15 ml | Fondo redondo |
199.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10402652
|
Eppendorf™
5702745006 |
1,5 a 2 ml | Eppendorf |
205.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10659651
|
Eppendorf™
5702718009 |
85 mL | Oak Ridge |
111.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10574832
|
Eppendorf™
5702717002 |
25 mL | Estándar |
111.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11572215
|
Eppendorf™
5702724009 |
De 9 a 15 ml | Monovette |
199.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10166461
|
Eppendorf™
5702732001 |
15 ml | Falcon cónico |
111.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Adapter for Rotor A-4-38
- For centrifugation of blood collection tubes or conical tubes
Especificaciones
Adaptador | |
cubo redondo en rotor A-4-38 | |
2/paq. |